Drucken
Natriumhydroxid 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung
Lieferant: HACH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
67132
HACH67132EA 23.1 EUR
HACH67132
Natriumhydroxid 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627