Drucken
Centrifuge tubes, ASTM, cylindrical, conical bottom
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
40930010
HECH40930010EA 28.1 EUR
HECH40930010
Centrifuge tubes, ASTM, cylindrical, conical bottom
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Borosilicate glass 3.3, graduated.
  • Withstands forces up to 700×g
  • Design, accuracy, etc. to meet ASTM D 96 and DIN 51793 specifications