Drucken
Laboratory/media bottles, narrow neck, round, borosilicate glass, with screw cap
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
41330112 41330118 41330124 41330130 41330148 41330142 41330136
HECH41330112EA 4.7 EUR
HECH41330112 HECH41330118 HECH41330124 HECH41330130 HECH41330148 HECH41330142 HECH41330136
Laboratory/media bottles, narrow neck, round, borosilicate glass, with screw cap
Flaschen Glasflaschen
Borosilikatglas 3.3, klar
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit Hohe Temperaturbeständigkeit Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Rund, mit Graduierung, DIN GL 45 Gewinde, Ausgießring und blauer PP Schraubkappe.