Drucken
Magnetic stirrer, mini, without heating plate
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
42070036
HECH42070036EA 369 EUR
HECH42070036
Magnetic stirrer, mini, without heating plate
Rührer Magnetrührer
Mini magnetic stirrer without heating platform.
  • Low energy consumption
  • Stepper motor
  • Power switch with indicator light
Lieferumfang: Supplied with 1,5 m cable and safety plug.