Drucken
Sodaglas, hohe Form, Klasse B
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
42195030
HECH42195030EA 5.6 EUR
HECH42195030
Sodaglas, hohe Form, Klasse B
Zylinder Messzylinder
PP, durchscheinend, hohe Form, Klasse B.
  • Auf Einguss geeicht (In) Sechskantfuß, Ringmarkierungen an den wichtigen Punkten Temperaturen von +60 °C sorgen nicht dafür, dass die Toleranzgrenze permanent überschritten wird
Zertifizierungen: DIN 12681 B / ISO 6706