Bis(2-methoxyethyl)ether ≥99,5% (durch GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Lieferant: HONEYWELL
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Gefahr
|
32210-190KG
HONC32210-190KGEA
24406.22
EUR
HONC32210-190KG
Bis(2-methoxyethyl)ether ≥99,5% (durch GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Bis(2-methoxyethyl)ether
Formel:
C₆H₁₄O₃ MW: 134.18 g/mol Siedepunkt: 162 °C Melting Pt: –64 °C Dichte: 0.9451 g/cm3 (20 °C) Flash-Pt: 57 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008503 CAS-Nummer: 111-96-6 EINECS: 203-924-4 UN: 3271 ADR: 3 III Merck Index: 13,03187 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (NMR) | complying |
Assay (GC) | min. 99.5 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.407 - 1.409 |
Water (Karl Fischer) | max. 0.1 % |
Peroxides (as H2O2) | max. 50 ppm |
Aluminium (Al) | max. 0.5 ppm |
Barium (Ba) | max. 0.1 ppm |
Bismuth (Bi) | max. 0.1 ppm |
Calcium (Ca) | max. 0.5 ppm |
Cadmium (Cd) | max. 0.05 ppm |
Cobalt (Co) | max. 0.02 ppm |
Chromium (Cr) | max. 0.02 ppm |
Copper (Cu) | max. 0.02 ppm |
Iron (Fe) | max. 0.1 ppm |
Potassium (K) | max. 0.5 ppm |
Lithium (Li) | max. 0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 ppm |
Manganese (Mn) | max. 0.02 ppm |
Molybdenum (Mo) | max. 0.1 ppm |
Sodium (Na) | max. 0.5 ppm |
Nickel (Ni) | max. 0.02 ppm |
Lead (Pb) | max. 0.1 ppm |
Strontium (Sr) | max. 0.1 ppm |
Zinc (Zn) | max. 0.1 ppm |