Combined Five Anion Standard for IC
Lieferant: HONEYWELL
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
E2031-100ML
HONCE2031-100MLEA
243.36
EUR
HONCE2031-100ML
Combined Five Anion Standard for IC
Standards
Anionische Standards
Anionische Multi-Element-Standards
Certified Reference Material (CRM).
150 mg/L each of PO43-, SO42-, 100 mg/L NO3-, 30 mg/L Cl-, 20 mg/L F- in H₂O