Elan 6000/5000 plasma setup solution Hg for ICP
Lieferant: HONEYWELL
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
E2185-100ML
HONCE2185-100MLEA
785.38
EUR
HONCE2185-100ML
Elan 6000/5000 plasma setup solution Hg for ICP
Standards
Kationischer Standards
Mehrelement-Standards
Certified Reference Material (CRM).
10 g/L each of Ba, Cd, Ce, Cu, Ge, Pb, Mg, Rh, Sc, Tb, Tl in HNO₃ 2%