Chloride standard for ion chromatography, (CRM), Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
E3011-100ML
HONCE3011-100MLEA
54.62
EUR
HONCE3011-100ML
Chloride standard for ion chromatography, (CRM), Fluka™
Standards
Anionische Standards
Chlorid-Standards
Certified Reference Material (CRM)
- Traceable to SRM from NIST
Zertifizierungen: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).