Lactate Standard for Ion Chromatography, (CRM), Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
E3023-100ML
HONCE3023-100MLEA
52.12
EUR
HONCE3023-100ML
Lactate Standard for Ion Chromatography, (CRM), Fluka™
Standards
Anionische Standards
Laktatstandards
Certified Reference Material (CRM)
- Traceable to SRM from NIST
Zertifizierungen: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).