Drucken
Phosphate standard for ion chromatography, (CRM), Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
E3039-100ML
HONCE3039-100MLEA 52.12 EUR
HONCE3039-100ML
Phosphate standard for ion chromatography, (CRM), Fluka™
Standards Anionische Standards Phosphat-Standards
Certified Reference Material (CRM)
  • Traceable to SRM from NIST
Zertifizierungen: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).