Drucken

Mangan(IV)oxid

Lieferant: HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

13207.9080
HONE13207.9080EA 0 EUR
HONE13207.9080
Mangan(IV)oxid
Mangan(IV)oxid
Formel: MnO₂
MW: 86.94 g/mol
Melting Pt: 535
Dichte: 5.03 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003463
CAS-Nummer: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR