Drucken

Dimethylglyoxim

Lieferant: HONEYWELL SPECIALTY CHEMICALS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

15442.9025
HONE15442.9025EA 0 EUR
HONE15442.9025
Dimethylglyoxim
Dimethylglyoxim
Formel: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116.12 g/mol
Siedepunkt: 53 °C (8 mmHg)
Melting Pt: 240…241 °C
Dichte: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002117
CAS-Nummer: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
Merck Index: 13,03272

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR