Gram-color Färbekit für Gewebe, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Gefahr
|
HT90T-1KT
HT90T-1KTEA
279
EUR
HT90T-1KT
Gram-color Färbekit für Gewebe, Sigma-Aldrich®
Gram color staining kit
Tissues are stained for Gram-positive organisms with crystal violet, mordanted in iodine, decolorized, stained for Gram-negative organisms with safranin O and then counterstained with tartrazine. For delineating Gram-positive and Gram-negative organisms
Storage Temperature:
Raumtemperatur |
ADR:
9 III |
![]() |