Drucken
Pyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
TS-27530
HYPETS-27530EA 136 EUR
HYPETS-27530
Pyridin
Pyridine
Formel: C₅H₅N
MW: 79.1 g/mol
Siedepunkt: 115
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 17
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=5dc7f822262726db0427fe8ab02ba2d8cf31c801&prid=web&clid=SAPDAM