L(+)-Histidin
Lieferant: MP BIOMEDICALS
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
114060322
ICNA114060322EA
0
EUR
ICNA114060322
L(+)-Histidin
L(+)-Histidin
Formel:
C₆H₉N₃O₂ MW: 155.16 g/mol Melting Pt: 272…273 °C Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064315 CAS-Nummer: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |