Drucken
Free cyanide IC standard, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
ICS012-100ML
ICS012-100MLEA 112 EUR
ICS012-100ML
Free cyanide IC standard, Supelco®
Standards Anionische Standards Cyanid-Standards
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Zertifizierungen: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025:2005.