3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) -Lösung, normale Empfindlichkeit anwendungsbereit, mit gemischter Anzeige
Lieferant: ALFA AESARGesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Gefahr
|
CAS No.: 54827-17-7
Molecular Formula: C16H20N2
Formula Weight: 240.35
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 2808541
UN No.: UN2810
MDL No.: MFCD00007748
Applications: Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
Formel:
C₁₆H₂₀N₂ MW: 240.35 g/mol Siedepunkt: 402 Storage Temperature: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00007748 CAS-Nummer: 54827-17-7 EINECS: 259-364-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III |