Drucken
IEF Cathode buffer (10X) with lysine and arginine
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
J62204.AP
J62204.APEA 88.2 EUR
J62204.AP
IEF Cathode buffer (10X) with lysine and arginine
Puffer Elektrophorese-Puffer Laufpuffer
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Applications: For isoelectric focusing