Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
J62282.AB
J62282.ABEA
69.8
EUR
J62282.AB
Ethidiumbromid 10 mg/ml in wässriger Lösung
Ethidiumbromid
Formel:
C₂₁H₂₀BrN₃ MW: 394.31 g/mol Siedepunkt: 72 Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011724 CAS-Nummer: 1239-45-8 EINECS: 214-984-6 UN: 2810 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,4731 |