Drucken
Ethidiumbromid 98% für die Molekularbiologie
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
J67270.14
J67270.14EA 702 EUR
J67270.14
Ethidiumbromid 98% für die Molekularbiologie
Ethidiumbromid
Purity: 98% CAS No.: 1239-45-8 Molecular Formula: C21H20BrN3 Formula Weight: 394.32 Physical Form: Powder Appearance: Red to purple Odour: Weak Melting Point: ca 261° dec. Beilstein Reference: 3642536 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00011724
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394.31 g/mol
Siedepunkt: 72
Melting Pt: ∼ 261 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,04751