Drucken
Jenway® Replacement Tungsten Halogen Lamp
Lieferant: Cole-Parmer
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
99950-04
JENW99950-04EA 82.9 EUR
JENW99950-04
Jenway® Replacement Tungsten Halogen Lamp
Beleuchtung Halogenleuchten
Optimise the performance of Jenway® spectrophotometers.
  • Expand analysis capabilities
  • Make testing easier
Improve operations with these accessories specifically designed for the Jenway 6300, 6320D, 6310, or Aquanova spectrophotometers.