Drucken
Spoon spatulas
Lieferant: JUCHHEIM Laborgeräte GmbH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
VL04010 VL04012 VL04014
JUCHVL04010EA 5.8 EUR
JUCHVL04010 JUCHVL04012 JUCHVL04014
Spoon spatulas
Spatel
Double ended spoon spatulas made from stainless steel.
  • One broad spatula end, one spoon end