Drucken
Poly Safety Cans, Type I
Lieferant: JUSTRITE MANUFACTURING
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
12162
JUSU12162EA 137 EUR
JUSU12162
Poly Safety Cans, Type I
Sicherheitsbehälter
Chemical-resistance HDPE cans offer safe storage for flammable corrosives.
Zertifizierungen: NFPA, OSHA.