Drucken
Hydroxyethylcellulose, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
K391-500GEA 567 EUR
K391-500G
Hydroxyethylcellulose, hochrein
Hydroxyethylcellulose
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00072770
CAS-Nummer: 9004-62-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
pH (2%, Wasser)@25°C 6-7