Trypanblau 4 g/l in wässriger Lösung Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Gefahr
|
K940-100MLEA
89.4
EUR
K940-100ML
Trypanblau 4 g/l in wässriger Lösung Reagenz für die Zellkultur
Trypanblau
Ein Farbstoff, der bei Zellkulturanwendungen zur Bestimmung der Zellviabilität verwendet wird.
Formel:
C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄ MW: 960.82 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003969 CAS-Nummer: 72-57-1 EINECS: 200-786-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Abs. bei Lambda-Max (1:100, Wasser) | 1 - 1,3 |
Lambda-Max (1:100, Wasser) | 585 nm - 595 nm |