Drucken
Mechanische Zeitschaltuhren
Lieferant: KARTELL
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
900 901
KART900EA 60.6 EUR
KART900 KART901
Mechanische Zeitschaltuhren
Timer Timer, mechanisch
Two different manual timers made of ABS.
  • Mechanical movement (accuracy 3%)
  • Timing up to 60 minutes
  • Portable and pocket size
  • Round one hand model can be rewound using one hand only
  • An alarm sounds at the end of the set time