Drucken
Kolben, runder Boden, mit zwei oder drei Hälsen und Normschliff
Lieferant: Kavalier
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
632426223958 632426222950
KAVA632426223958EA 735 EUR
KAVA632426223958 KAVA632426222950
Kolben, runder Boden, mit zwei oder drei Hälsen und Normschliff
Kolben Rundkolben
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Typische Anwendungen: Destillation, Extraktion.