Drucken
Deuteriumlampe
Lieferant: KNAUER
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
A4071
KNAUA4071EA 1950 EUR
KNAUA4071
Deuteriumlampe
Beleuchtung Deuterium-Lampen
Diese Deuteriumlampe eignet sich für K-2501 P-311 und P-314 Photometer.