Drucken
Lanthan-Standardlösung, 1000 mg/L La in 0,5 M Salpetersäure (aus La₂O₃) Standard für die AAS
Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
03486.2000
KRAF03486.2000EA 204 EUR
KRAF03486.2000
Lanthan-Standardlösung, 1000 mg/L La in 0,5 M Salpetersäure (aus La₂O₃) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Lanthan-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST