in verdunnter Schwefelsaure. Methanol enthaltend Reagenz zur Chrom-Bestimmung insbesondere in Abwassern galvanischer Betriebe 1 * 5 L
Lieferant: KRAFT BERND
in verdunnter Schwefelsaure. Methanol enthaltend Reagenz zur Chrom-Bestimmung insbesondere in Abwassern galvanischer Betriebe 1 * 5 L