Drucken

Natriumdodecylsulfat (SDS) 0.01 N aqueous solution

Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

14141.1000
KRAF14141.1000EA 0 EUR
KRAF14141.1000
Natriumdodecylsulfat (SDS) 0.01 N aqueous solution
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
MDL Number: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
Merck Index: 14,08636
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=6a7612ae5253dfb12e319583f262a45c4fb095f4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR