Drucken
Schwefelsäure 96,00% ≥96,00% Kalibrierlösung für die Viskositätsbestimmung gemäß DIN EN ISO 307 (Kunststoffe/Polyamide)
Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
16352.3700
KRAF16352.3700EA 304 EUR
KRAF16352.3700
Schwefelsäure 96,00% ≥96,00% Kalibrierlösung für die Viskositätsbestimmung gemäß DIN EN ISO 307 (Kunststoffe/Polyamide)
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Siedepunkt: ∼335 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 10.38
Dichte: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II