Dimethylglyoxim 1% in Ethanol 96% (v/v)
Lieferant: KRAFT BERND
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
16495.3700
KRAF16495.3700EA
109
EUR
KRAF16495.3700
Dimethylglyoxim 1% in Ethanol 96% (v/v)
Dimethylglyoxim
Formel:
CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃ MW: 116.12 g/mol Siedepunkt: 53 Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002117 CAS-Nummer: 95-45-4 EINECS: 202-420-1 Merck Index: 13,03272 |