Drucken
Neodym-Standardlösung, 1000 mg/L Nd in 0,5 M Salzsäure (aus Nd₂O₃) Standard für die ICP
Lieferant: KRAFT BERND
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
21424.0000
KRAF21424.0000EA 130 EUR
KRAF21424.0000
Neodym-Standardlösung, 1000 mg/L Nd in 0,5 M Salzsäure (aus Nd₂O₃) Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Neodym-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST