Lanthan-Standardlösung, 1000 mg/L La in 0,5 M Salpetersäure (aus La₂O₃) Standard für die ICP
Lieferant: KRAFT BERND
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
21583.0000
KRAF21583.0000EA
130
EUR
KRAF21583.0000
Lanthan-Standardlösung, 1000 mg/L La in 0,5 M Salpetersäure (aus La₂O₃) Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Lanthan-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST