Drucken

4-Fluor-DL-phenylalanin ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

L07585.03 L07585.06
L07585.03EA 41.2 EUR
L07585.03 L07585.06
4-Fluor-DL-phenylalanin ≥98%
4-Fluor-DL-phenylalanin

Purity: 98+% CAS No.: 51-65-0 Molecular Formula: C9H10FNO2 Formula Weight: 183.18 Melting Point: ca 254° dec. Beilstein Reference: 29338793

Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
Melting Pt: ∼ 254 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002600
CAS-Nummer: 51-65-0
EINECS: 200-113-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR