Drucken

Triethyl-2-phosphonobutyrat ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

L09329.06 L09329.14
L09329.06EA 37.8 EUR
L09329.06 L09329.14
Triethyl-2-phosphonobutyrat ≥97%
Triethyl-2-phosphonobutyrat

Purity: 97% CAS No.: 17145-91-4 Molecular Formula: C10H21O5P Formula Weight: 252.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 105-106°/2mm Beilstein Reference: 1789280 MDL No.: MFCD00041347

Formel: C₁₀H₂₁O₅P
MW: 252.25 g/mol
Siedepunkt: 105…106 °C (2 mmHg)
Dichte: 1.064
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041347
CAS-Nummer: 17145-91-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR