Triethylcitrat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
L12639.30
L12639.14
L12639.0B
L12639.30EA
31.8
EUR
L12639.30
L12639.14
L12639.0B
Triethylcitrat ≥99%
Triethylcitrat
Purity: 99%
CAS No.: 77-93-0
Molecular Formula: C12H20O7
Formula Weight: 276.29
Flash Point: 176°(348°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point: -55°
Boiling Point: 126-127°/1mm
Beilstein Reference: 1801199
Merck Reference: 14,2326
MDL No.: MFCD00009201
Formel:
C₁₂H₂₀O₇ MW: 276.29 g/mol Siedepunkt: 126…127 °C (1 mmHg) Melting Pt: –55 °C Dichte: 1.137 Flash-Pt: 176 °C (348 °F) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009201 CAS-Nummer: 77-93-0 EINECS: 201-070-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...