Drucken

(R)-(-)-3-Chlor-1,2-propandiol 97%, ee 98%

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

L18555.06 L18555.14
L18555.06EA 71.7 EUR
L18555.06 L18555.14
(R)-(-)-3-Chlor-1,2-propandiol 97%, ee 98%
(R)-(-)-3-Chlor-1,2-propandiol

Purity: 97% CAS No.: 57090-45-6 Molecular Formula: C3H7ClO2 Formula Weight: 110.54 Flash Point: 137°(279°F) Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 213° Beilstein Reference: 2202928 Optical Rotation: -0.9°(neat) UN No.: 2689 MDL No.: MFCD00135169

Formel: ClCH₂CHOHCH₂OH
MW: 110.54 g/mol
Siedepunkt: 213 °C
Dichte: 1.322
Flash-Pt: 137 °C (279 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135169
CAS-Nummer: 57090-45-6
EINECS: 435-560-9
UN: 2689
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR