3-Chlor-4-fluor-5-nitrobenzotrifluorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Gefahr
|
L19322.06
L19322.06EA
97.4
EUR
L19322.06
3-Chlor-4-fluor-5-nitrobenzotrifluorid ≥98%
3-Chlor-4-fluor-5-nitrobenzotrifluorid
Purity: 98%
CAS No.: 101646-02-0
Molecular Formula: C7H2ClF4NO2
Formula Weight: 243.55
Flash Point:
Formel:
C₇H₂ClF₄NO₂ MW: 243.54 g/mol Siedepunkt: 200 °C Dichte: 1.61 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00674108 CAS-Nummer: 101646-02-0 UN: 2810 ADR: 6.1 III |