Drucken
Kreisschüttler, Varioshake Serie
Lieferant: LAUDA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
L003064
LAUDL003064EA 4440 EUR
LAUDL003064
Kreisschüttler, Varioshake Serie
Schüttler Überkopfmischer
Schüttelapparat mit orbitaler Bewegung, belastungsstark, geräuscharm, in kompakter Ausführung.
  • Schüttelfrequenzanzeige und -einstellung digital über LC-Display, in Schritten von 1,0 min⁻¹, sanfter Anlauf
  • Anzeige der Soll- und Istwerte sowie der Schüttelfrequenz durch zwei LC-Displays
  • Anwenderfreundliche Mikroprozessortechnik
  • Folientastatur mit prägnanten Symbolen
  • Timer einstellbar von 1 min. bis 99:59 Std. oder Dauerbetrieb
  • RS232-Schnittstelle optional auf Anfrage
  • Großer Bewegungstisch aus elektrolytisch verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Vier Stativ-Stangen und Stellringe zur sicheren Befestigung von Zusatzeinrichtungen
Kompakte, verschleißarme Mechanik mit Massenausgleich für sicheren Stand. Durch konstante, lastunabhängige Drehzahl hervorragend für Dauerbetrieb geeignet.
Außengehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet mit spezial-Gummiauflage für gute Haftung der Objekte auf dem Bewegungstisch.
Bestellinformation: Lieferung ohne Zubehör. Schütteltablare, Haftmatte, rutschsichere Auflage,
Reagenzglasgestelle, Klammern für Kolben/Scheidetrichter,
Universalaufsätze müssen separat bestellt werden.