Drucken
Tubings, insulated
Lieferant: LAUDA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
LZM052 LZM053 LZM054 LZM055
LAUDLZM052EA 291 EUR
LAUDLZM052 LAUDLZM053 LAUDLZM054 LAUDLZM055
Tubings, insulated
Schläuche Transferschlauch
Metal hoses with insulation for connections with thread M16×1.
  • Temperature resistance: −90 to +150 °C.