Drucken
Säulen nach Vigreux mit Vakuum-Mantel
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
05136304 05136504 05136201 05136303
LENZ05136304EA 212 EUR
LENZ05136304 LENZ05136504 LENZ05136201 LENZ05136303
Säulen nach Vigreux mit Vakuum-Mantel
Destillationsbauteile Destillationskolonnen
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With NS socket, NS cone and with fixed vaccum jacket.