Drucken
Bottle Carriers
Lieferant: LP ITALIANA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
291187
LPIT291187EA 24.8 EUR
LPIT291187
Bottle Carriers
Transportbehälter Flaschentragebehälter
Bottle carrier and container for bottles or tools, made of red PP.
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Sturdy