Drucken
Echtzeit-PCR-Kit für Salmonella spp. in Nahrungsmittelproben.
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M01020KCEA 535 EUR
M01020KC M02022BF M06023RF
Echtzeit-PCR-Kit für Salmonella spp. in Nahrungsmittelproben.
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
Echtzeit-PCR-Kit zur Erkennung und Quantitätsbestimmung von Staphylococcus aureus Salmonella spp. in Nahrungsmittelproben. Kit enthält alle nötigen Reagenzien für 100 Reaktionen. Dieses Produkt ermöglicht eine schnelle und effiziente Erkennung und Quantitätsbestimmung von Salmonella spp.
  • Optimale Leistung bei einer Vielzahl von Lebensmittelmatrizen
  • Thermisch sehr stabile Reagenzien
  • Proben mit sehr effektiven Quenchern
  • Uracil-DNA Glycosylase (UDG) vermeidet Übertragungskontaminationen von anderen PCR
  • Interne Positivkontrolle zum Nachweis von Amplifizierungshemmern und falsch negativen Ergebnissen
  • Kompatibel mit Thermocyclern der neuesten Generation
  • Kompatibel mit Viability-PCR-Prozeduren
  • Gemäß den technischen Vorgaben der Methode 64 LFGB BVL 00.0098
Echtzeit-PCR-Kit zur Erkennung und Quantitätsbestimmung von Salmonella spp. in Nahrungsmittelproben nach Anreicherungsschritten gemäß ISO-Standard-Mikrobiologieverfahren. Es kann auch verwendet werden, um verdächtige, in selektiven Kulturmedien isolierte, Kolonien zu bestätigen. Proben und PCR-Primer gemäß ISO 10135: 2013-05 (Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zum Nachweis von pathogenen Mikroorganismen in Lebensmitteln - Verfahren zum Nachweis von Salmonellen).
Achtung! Bitte beachten: Lagerung bei -20ºC