Drucken

Acrylamid 99,9, Proteomics grade

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

M120-500GEA 0 EUR
M120-500G
Acrylamid 99,9, Proteomics grade
Acrylamid

VWR offers an extensive line of acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions, and ready to use solutions for customised polyacrylamide gel electrophoresis of proteins and PAGE of nucleic acids. The VWR acrylamide and bis-acrylamide powders provide the flexibility to prepare solutions having concentrations and ratios for all electrophoresis applications. Liquid blends minimise the handling of neurotoxic acrylamide.


  • Ultra-pure powders with acrylamide purity > 99.9%
  • Convenient, ready to use
  • Eliminates hazardous powdered acrylamide handling

Formel: C₃H₅NO
MW: 71.08 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 84.5 °C
Dichte: 1.122 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 138
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008032
CAS-Nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1 III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Leitfähigkeit (40%; Wasser) < 5 umhos
DNasen Keine nachgewiesen
Elektrophorese Entspricht
Freie Acrylsäure < 0,001 %
Aussehen Weiße, rieselfähige einheitliche Kristalle
Unlösliche Bestandteile < 0,005 %
Eisen < 0,0001 %
Blei < 0,0001 %
Magnesium < 0,0001 %
Schmelzpunkt 84 - 86°C
Feuchtigkeit (KF) < 0,2 %
pH (10%, 0.1M NaCl) @25°C < 6,5 %
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit ≥ 99,9%
RNasen Keine nachgewiesen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR