Drucken
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99,8, Proteomics grade
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
M151-1KGEA 210 EUR
M151-1KG
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) 99,8, Proteomics grade
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Reagenz zur Stabilisierung von Pufferrezepturen und Elektrophorese von biologischen Molekülen.
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 169…172 °C
Dichte: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=b84ca1743f9dfe50eb47c249460ab41a6772ceb2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Absorption bei 280 nm (1 M, Wasser) 0,05
Arsenic <0,0005 %
Kupfer <0,0001 %
DNase nicht nachweisbar
Unlösliche 0,005 %
Eisen <0,0001 %
Blei <0,0001 %
Trocknungsverlust 1,0 %
Magnesium 0,0005 %
Protease nicht nachweisbar
Reinheit 99,8 %
RNase nicht nachweisbar
Löslichkeit (10 %, Wasser) entspricht