VWR®, Bovine aprotinin (from Lung)
Lieferant: VWR Chemicals
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M167-10MGEA
184
EUR
M167-10MG
VWR®, Bovine aprotinin (from Lung)
Proteine und Peptide
Der konkurrierende und reversible Serinprotease-Inhibitor des Chymotrypsin, Trypsin, Kallikrein und Plasmin. Keine Hemmung von Faktor Xa und Thrombin.
Aktivität (KIU/mg) ≤4500
Reinheit (HPLC) Entspricht