Drucken
Lens tissue papers, MN 13
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
418101 418102 118000
MANA418101EA 31.8 EUR
MANA418101 MANA418102 MANA118000
Lens tissue papers, MN 13
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Linsenreinigungstücher
Very thin and soft filtration paper for cleaning optical glasses and cuvettes.